Key Documents
188123
Sigma-Aldrich
2-Methylphenethyl alcohol
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.535 (lit.)
Point d'ébullition
243-244 °C (lit.)
Densité
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1CCO
InChI
1S/C9H12O/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
Clé InChI
RUGISKODRCWQNE-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methylphenethyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves