Principaux documents
184799
Sigma-Aldrich
5-Nitro-m-xylene-α,α′-diol
96%
10 G
812,00 $
812,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
812,00 $
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3(CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
812,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Forme
solid
Pf
94-96 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
nitro
Chaîne SMILES 
OCc1cc(CO)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-4-6-1-7(5-11)3-8(2-6)9(12)13/h1-3,10-11H,4-5H2
Clé InChI
FTLFITNFXXERLN-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Nitro-m-xylene-α,α′-diol was used to fabricate chemical sensor for detection of explosive 2,4,6-trinitrotoluene by planar integrated optical waveguide attenuated total reflection spectrometry[1].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Natalie R Walker et al.
Analytica chimica acta, 593(1), 82-91 (2007-05-29)
A chemical sensor was developed to detect the explosive 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) utilizing planar integrated optical waveguide (IOW) attenuated total reflection spectrometry. Submicron thick films of organically modified sol-gel polymers were deposited on the waveguide surface as the sensing layer. Sol-gels