184209
1-Adamantanemethanol
99%
Synonyme(s) :
1-(Hydroxymethyl)adamantane
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Pf
114-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H18O/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10,12H,1-7H2/t8-,9+,10-,11-
Clé InChI
MDVGOOIANLZFCP-BIBSGERRSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable