183997
Trihexylamine
96%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
9.3 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
pb
150-159 °C/12 mmHg (lit.)
263-265 °C (lit.)
Densité
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCCCCCN(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C18H39N/c1-4-7-10-13-16-19(17-14-11-8-5-2)18-15-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
Clé InChI
DIAIBWNEUYXDNL-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup