Principaux documents
183539
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1-indanone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Beilstein:
1282137
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
powder
Pf
107-109 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
COc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-8-3-4-9-7(6-8)2-5-10(9)11/h3-4,6H,2,5H2,1H3
Clé InChI
QOPRWBRNMPANKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The cytotoxic potential of 5-methoxy-1-indanone was assessed[1].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Tiffany J Somers-Edgar et al.
Anti-cancer drugs, 20(1), 33-40 (2008-10-03)
We postulated that methoxy-substituted cyclic compounds could inhibit estrogen receptor (ER) negative breast cancer growth in vitro. Therefore, this study assessed the cytotoxic potential of various methoxy-substituted cyclic compounds [7,8-dimethoxyflavone, 4-methoxyphenylacetic acid, 2-methoxyphenylacetic acid, 4-methoxybenzophenone, 5-methoxy-1-indanone, and coenzyme Q0 (CoQ0)]