Key Documents
183458
Sigma-Aldrich
1-Naphthaleneethanol
95%
Synonyme(s) :
2-(1-Naphthyl)ethanol
About This Item
Formule linéaire :
C10H7CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Point d'ébullition
186 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
62-65 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H12O/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7,13H,8-9H2
Clé InChI
RXWNCMHRJCOWDK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... BAD(572)
Conditionnement
Total impurities <5% 2-isomer
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Tianlin Wang et al.
Journal of chromatography. A, 1013(1-2), 19-27 (2003-11-08)
A modified field amplification sample injection method was proposed and evaluated by using positively mono charged cyclodextrin (CD) as carrier and 1-adamantanecarboxylate as displacer for on-capillary preconcentration of neutral compounds and improvement of the concentration limit of detection in micellar