183105
3,3-Dimethyl-1-butanol
97%
Synonyme(s) :
Neohexanol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
Point d'ébullition
143 °C (lit.)
Pf
−60 °C (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)CCO
InChI
1S/C6H14O/c1-6(2,3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
DUXCSEISVMREAX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a ligand in the preparation of nickel based single-molecule magnets.
- In the synthesis of lipophilic alkyl parabens as antifungal agents.
- As a precursor to synthesize hydrocarbon surfactants.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup