181382
Polybutadiene
average Mw ~200,000
About This Item
Produits recommandés
Forme
slabs
Poids mol.
average Mw ~200,000
Composition
cis-1,4, 36%
trans-1,4, 55%
vinyl, 9%
Indice de réfraction
n20/D 1.5178
Température de transition
Tg −95 °C
Solubilité
cyclohexane: 8.38 (solubility parameter)
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
IAQRGUVFOMOMEM-ONEGZZNKSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable