Principaux documents
180734
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2-methoxy-2H-pyran
99%
Synonyme(s) :
2-Methoxy-3,4-dihydro-2H-pyran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Beilstein:
107274
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Densité
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC1CCC=CO1
InChI
1S/C6H10O2/c1-7-6-4-2-3-5-8-6/h3,5-6H,2,4H2,1H3
Clé InChI
XCYWUZHUTJDTGS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
B Ballantyne et al.
Human toxicology, 8(3), 229-235 (1989-05-01)
1. The LC50 values for acrolein (AC) vapour to Sprague-Dawley rats (combined sexes) were determined to be 26 ppm (1 h) and 8.3 ppm (4 h). Signs of severe irritancy were present, and death was due to lung injury. 2.
The acute toxicity of methoxydihydropyran.
D E Dodd et al.
Veterinary and human toxicology, 30(6), 545-550 (1988-12-01)