179884
4,5-Dichlorophthalic acid
99%
Synonyme(s) :
4,5-Dichloro-1,2-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
198-200 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O4/c9-5-1-3(7(11)12)4(8(13)14)2-6(5)10/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
FDOQKGWUMUEJLX-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3