179000
Benzo-1,4-dioxane
97%
Synonyme(s) :
1,2-Ethylenedioxybenzene, 1,4-Benzodioxan, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.549 (lit.)
pb
103 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C8H8O2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
BNBQRQQYDMDJAH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup