177474
S-Ethyl trifluorothioacetate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.376 (lit.)
Point d'ébullition
90.5 °C (lit.)
Densité
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCSC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F3OS/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Clé InChI
VGGUKFAVHPGNBF-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup