17308
N,N-diméthylacétamide
suitable for peptide synthesis, ≥99.8% (GC)
Synonyme(s) :
DMA, DMAc, Dimethylacetamide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
914 °F
Limite d'explosivité
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
Impuretés
≤0.02% water
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
n20/D 1.438
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
Point d'ébullition
164.5-166 °C (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
in accordance for amine test
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Clé InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup