Documents
172871
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine hydrochloride, 4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4NH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
200 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N.ClH/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4H,11H2;1H
Clé InChI
CZGDYZDUMJDQSD-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride may be used in the synthesis of 2-(4-((6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy)phenoxy)-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable