16980
2-Bromododecanoic acid
≥98.0%
Synonyme(s) :
2-Bromolauric acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Pf
30-32 °C
Solubilité
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C12H23BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(13)12(14)15/h11H,2-10H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
HXKXBCBZXXQPPD-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable