Documents
168971
Sigma-Aldrich
5,7-Dimethyl-1-tetralone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
98-100 °C/0.2 mmHg (lit.)
Pf
48-50 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c2CCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C12H14O/c1-8-6-9(2)10-4-3-5-12(13)11(10)7-8/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
UYJCNOMEGPDXMV-UHFFFAOYSA-N
Application
5,7-Dimethyl-1-tetralone was used in the synthesis of new coumarin derivatives. It was used in the synthesis of 5,7-dimethyl-1,2-naphthoquinones by microwave-assisted selenium dioxide oxidation reaction.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Microwave-assisted selenium dioxide mediated selective oxidation of 1-tetralones to 1, 2-naphthoquinones.
Gelman DM and Perlmutter P.
Tetrahedron Letters, 50(1), 39-40 (2009)
A rapid access to coumarin derivatives (using Vilsmeier-Haack and Suzuki cross-coupling reactions).
Hesse S and Kirsch G.
Tetrahedron Letters, 43(7), 1213-1215 (2002)