Key Documents
16564
Sigma-Aldrich
Heptadecanenitrile
≥95.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)15CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.45
Numéro Beilstein :
1775016
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C17H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-16H2,1H3
Clé InChI
ZXPWFWWSCFIFII-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Heptadecanenitrile gets adsorbed on gold and copper surface from hexane or acetone solution and adsorbed layers are investigated by reflection infrared spectroscopy.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Adsorption of alkanenitriles and alkanedinitriles on gold and copper.
Steiner UB, et al.
Langmuir, 8(11), 2771-2777 (1992)