163252
3,4-Dimethoxytoluene
96%
Synonyme(s) :
4-Methylveratrole
About This Item
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
Point d'ébullition
133-135 °C/50 mmHg (lit.)
Pf
22-23 °C (lit.)
Densité
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(C)cc1OC
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)9(6-7)11-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
GYPMBQZAVBFUIZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup