163201
N,N′-Dicyclohexyl-4-morpholinecarboxamidine
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
105-107 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCC(CC1)N\C(=N\C2CCCCC2)N3CCOCC3
InChI
1S/C17H31N3O/c1-3-7-15(8-4-1)18-17(20-11-13-21-14-12-20)19-16-9-5-2-6-10-16/h15-16H,1-14H2,(H,18,19)
Clé InChI
OZNYZQOTXQSUJM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable