Principaux documents
16298
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-piperazino)-2-phenylacetic acid
purum, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H24N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(22)19-11-9-18(10-12-19)14(15(20)21)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,20,21)
Clé InChI
QPEHPIVVAWESTM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable