162345
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
99%
Synonyme(s) :
3,4-Dimethoxyhydrocinnamic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Pf
96-97 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
COc1ccc(CCC(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
LHHKQWQTBCTDQM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable