Principaux documents
161721
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dimethoxyacetophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.543 (lit.)
pb
290-291 °C (lit.)
Pf
33-34 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)cc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-9(12-2)6-10(5-8)13-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
YJKHOUIVWKQRSL-UHFFFAOYSA-N
Application
3′,5′-Dimethoxyacetophenone was used as starting reagent in the synthesis of 5,7-dimethoxy-3-methylindazole[1]. It was used in the synthesis of (R)-(+)-1-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl acetate-ether-180[2].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Stereochemistry of photosolvolysis of a chiral, 18O-labeled 1-arylethyl acetate.
Jaeger DA and Angelos GH
Tetrahedron Letters, 22(9), 803-806 (1981)
5, 7-Dimethoxy-3-Methylindazole from 3, 5-Dimethoxyacetophenone.
Boudreault N and Leblanc Y.
Organic Syntheses, 241-241 null