Key Documents
159379
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-o-tolyl isocyanate
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4755 (lit.)
Densité
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-3-1-2-4-7(6)12-5-13/h1-4H
Clé InChI
GZWGTVZRRFPVAS-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter