Principaux documents
159360
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.11
Beilstein:
774879
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.514 (lit.)
Densité
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H4FNO/c8-6-2-1-3-7(4-6)9-5-10/h1-4H
Clé InChI
RIKWVZGZRYDACA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Fluorophenyl isocyanate is an aryl fluorinated building block used in chemical synthesis.
Application
3-Fluorophenyl isocyanate was used in the synthesis of linezolid.[1] It was also used in the preparation of substituted 6-ureidopurines, 6(N2-3-fluorophenyl)ureidopurine.[2]
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
New synthetic method of linezolid.
Yu D-S, et al.
Chinese Journal of Medicinal Chemistry / Zhong Guo Yao Wu Hua Xue Za Zhi, 2, 2-2 (2005)
Synthesis of new substituted 6-ureidopurines and 6-ureido-9-(2, 3, 5-triacetylribofuranosyl) purines having cytokinin (plant growth promoting) activity.
Mhatre V and Joshi V.
Indian J. Chem. B, 41(12), 2667-2675 (2002)