Documents
158658
Sigma-Aldrich
Isobutyl formate
97%
About This Item
Formule linéaire :
HCO2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
3.52 (vs air)
Pureté
97%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
608 °F
Limite d'explosivité
8.9 %
Indice de réfraction
n20/D 1.385 (lit.)
Point d'ébullition
98.4 °C (lit.)
Densité
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)COC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2)3-7-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
AVMSWPWPYJVYKY-UHFFFAOYSA-N
Application
Isobutyl formate was used in the peptide formation during the synthesis of pteroyl-(γ-L-glutamyl)n-L-glutamic acid (upto n=6).
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
The solid-phase synthesis of polyglutamates of folic acid.
C L Krumdieck et al.
Biochemistry, 8(4), 1568-1572 (1969-04-01)