Principaux documents
15552
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Ser-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-N-methyl-L-serine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H17NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.23
Beilstein:
8685334
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −33±2°, c = 1% in methanol
Pf
83-87 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CN([C@@H](CO)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(14)10(4)6(5-11)7(12)13/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,12,13)/t6-/m0/s1
Clé InChI
NJQGIDVCNBZXLG-LURJTMIESA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable