Documents
15541
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Z)-OSu
Synonyme(s) :
Nα-Boc-Nε-Cbz-L-lysine N-hydroxysuccinimide ester, Nα-Boc-Nε-Z-L-lysine hydroxysuccinimide ester, Nε-Z-Nα-Boc-L-lysine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H31N3O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.51
Numéro Beilstein :
1559393
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D -21.0±1.5°, c = 2% in dioxane
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
110-120 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C23H31N3O8/c1-23(2,3)33-22(31)25-17(20(29)34-26-18(27)12-13-19(26)28)11-7-8-14-24-21(30)32-15-16-9-5-4-6-10-16/h4-6,9-10,17H,7-8,11-15H2,1-3H3,(H,24,30)(H,25,31)/t17-/m0/s1
Clé InChI
YWLICOCXPNQJPC-KRWDZBQOSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Cellular labeling and tumor MRI as a bimodal lipidic contrast agent
  • Synthesis of improved peptide prodrugs 5-ALA for photodynamic therapy
  • Design of high affinity peptide conjugates as markers for small peptide transporter PEPT1 (SLC15A1)
  • Preparation of human growth hormone derivatives containing PEG groups
  • Enantiodivergent asymmetric cyclization
  • Solid-phase synthesis of peptide-cationic steroid conjugates for antibacterial screening
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable