Principaux documents
15495
Sigma-Aldrich
Boc-Sar-OH
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Boc-N-methylglycine, Boc-sarcosine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCON(CH3)CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Beilstein:
2046827
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Essai
≥99.0% (T)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
88-90 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(CC(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9(4)5-6(10)11/h5H2,1-4H3,(H,10,11)
Clé InChI
YRXIMPFOTQVOHG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Jing Zhang et al.
Cell death and differentiation, 27(5), 1569-1587 (2019-10-28)
Microtubule-targeting agents (MTAs) are a class of most widely used chemotherapeutics and their mechanism of action has long been assumed to be mitotic arrest of rapidly dividing tumor cells. In contrast to such notion, here we show-in many cancer cell