Principaux documents
15471
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(4-Cl)-OH
≥96.0%
Synonyme(s) :
Boc-4-chloro-D-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H18ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.75
Beilstein:
5381988
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥96.0%
Activité optique
[α]20/D −26±2°, c = 1% in ethyl acetate
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
~110 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
Clé InChI
BETBOAZCLSJOBQ-LLVKDONJSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable