Documents
15348
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-NO2)-OH
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Boc-4-nitro-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H18N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.30
Numéro Beilstein :
2820671
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0% (T)
Activité optique
[α]20/D +8±1°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(7-5-9)16(20)21/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Clé InChI
XBQADBXCNQPHHY-NSHDSACASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable