Principaux documents
15128
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-ONp
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-L-Isoleucine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H24N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.38
Numéro Beilstein :
1894884
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H24N2O6/c1-6-11(2)14(18-16(21)25-17(3,4)5)15(20)24-13-9-7-12(8-10-13)19(22)23/h7-11,14H,6H2,1-5H3,(H,18,21)/t11-,14-/m0/s1
Clé InChI
RFSVHANJROIWPM-FZMZJTMJSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable