Principaux documents
151262
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(CN)C(O)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
124-128 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
nitrile
phenyl
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(=O)C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-16-12(15)11(14)10(8-13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2H2,1H3
Clé InChI
YWNRATDDUSMBPR-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate was used in the preparation of 2-( 3,4-Dimethoxyphenyl) -5-phenyl-3,4-dioxoadiponitrile.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable