Principaux documents
15105
Sigma-Aldrich
Boc-Gln-ONp
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Boc-L-glutamine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H21N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.35
Numéro Beilstein :
1896303
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H21N3O7/c1-16(2,3)26-15(22)18-12(8-9-13(17)20)14(21)25-11-6-4-10(5-7-11)19(23)24/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H2,17,20)(H,18,22)/t12-/m0/s1
Clé InChI
HJMMCTZLXOVMFB-LBPRGKRZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable