Principaux documents
15073
Sigma-Aldrich
Boc-D-Asp(OcHx)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-D-aspartic acid 4-cyclohexyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H25NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Boc-D-Asp(OcHx)-OH, ≥98.0% (TLC)
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(=O)OC1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C15H25NO6/c1-15(2,3)22-14(20)16-11(13(18)19)9-12(17)21-10-7-5-4-6-8-10/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m1/s1
Clé InChI
NLPQIWFEEKQBBN-LLVKDONJSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable