Principaux documents
15018
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(2-Cl)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-2-chloro-D-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H18ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.75
Beilstein:
8422927
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +23.5±2°, c = 1% in ethyl acetate
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
94-98 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-6-4-5-7-10(9)15/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
Clé InChI
TUUQJNHCVFJMPU-LLVKDONJSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable