Key Documents
14979
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homophe-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, Boc-L-β-homophenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.33
Numéro Beilstein :
3060457
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (TLC)
Activité optique
[α]20/D −19.0±2°, c = 1% in methylene chloride
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
101-107 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(10-13(17)18)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Clé InChI
ACKWQHCPHJQANL-LBPRGKRZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3