Principaux documents
149241
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)phthalimide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H13NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
118 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H13NO5/c1-13(2,3)18-12(17)19-14-10(15)8-6-4-5-7-9(8)11(14)16/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
MCWXBNWFVFOQAS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
t-Boc reagent.
Application
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)phthalimide may be used in chemical synthesis studies.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable