148830
Homovanillyl alcohol
99%
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-methoxyphenethanol, 4-Hydroxy-3-methoxyphenethyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
40-42 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(CCO)ccc1O
InChI
1S/C9H12O3/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11/h2-3,6,10-11H,4-5H2,1H3
Clé InChI
XHUBSJRBOQIZNI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup