Principaux documents
14788
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]benzene
≥95.0%
Synonyme(s) :
(2R,2’R,5R,5′R)-2,2′,5,5′-Tetramethyl-1,1′-(o-phenylene)diphospholane, (R,R)-Me-DUPHOS, (R,R)-Methyl-DUPHOS
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H28P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.36
Beilstein:
4810602
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95.0%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -420±15°, c = 0.5 in methylene chloride
Pf
66-76 °C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1c2ccccc2P3[C@H](C)CC[C@H]3C
InChI
1S/C18H28P2/c1-13-9-10-14(2)19(13)17-7-5-6-8-18(17)20-15(3)11-12-16(20)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m1/s1
Clé InChI
AJNZWRKTWQLAJK-KLHDSHLOSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable