Principaux documents
14736
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]benzene
technical, ~90% (GC)
Synonyme(s) :
(2R,2′R,5R,5′R)-2,2′-5,5′-Tetraethyl-1,1′-(o-phenylene)diphospholane, (R,R)-Ethyl-DUPHOS
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H36P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.47
Numéro Beilstein :
4814174
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Pureté
~90% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.6
Densité
1.01 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1c2ccccc2P3[C@H](CC)CC[C@H]3CC
InChI
1S/C22H36P2/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-/m1/s1
Clé InChI
GVVCHDNSTMEUCS-UAFMIMERSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves