146439
2-Methyl-4-nitroaniline
97%
Synonyme(s) :
2-Amino-5-nitrotoluene, 4-Nitro-o-toluidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
130-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(ccc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3
Clé InChI
XTTIQGSLJBWVIV-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
315.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157.3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges