Key Documents
143693
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethylamine
98%
Synonyme(s) :
2-Aminoethyl methyl ether
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.11
Numéro Beilstein :
741854
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
Point d'ébullition
95 °C (lit.)
Densité
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCCN
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
Clé InChI
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Courtney H Fox et al.
Nature communications, 6, 7417-7417 (2015-07-16)
Dynamic covalent materials are stable materials that possess reversible behaviour triggered by stimuli such as light, redox conditions or temperature; whereas supramolecular crosslinks depend on the equilibrium constant and relative concentrations of crosslinks as a function of temperature. The combination