143375
5-Chloro-1-phenyl-1H-tetrazole
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
120-123 °C (lit.)
Solubilité
dichloromethane: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
Clc1nnnn1-c2ccccc2
InChI
1S/C7H5ClN4/c8-7-9-10-11-12(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
DHELIGKVOGTMGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges