141704
2,4,5-Tribromoimidazole
97%
84,00 $
About This Item
84,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
217-220 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Brc1nc(Br)c(Br)[nH]1
InChI
1S/C3HBr3N2/c4-1-2(5)8-3(6)7-1/h(H,7,8)
Clé InChI
JCGGPCDDFXIVQB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges