140562
5-Chloroisatin
97%
Synonyme(s) :
5-Chloro-1H-indole-2,3-dione
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
254-258 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4ClNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
Clé InChI
XHDJYQWGFIBCEP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable