Principaux documents
679127
Sigma-Aldrich
7-Bromoisatin
96%
Synonyme(s) :
7-Bromoindole-1H-2,3-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H4BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
191-198 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Chaîne SMILES 
Brc1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)7(4)11/h1-3H,(H,10,11,12)
Clé InChI
OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Cale C Streeter et al.
Biochemistry, 58(17), 2260-2268 (2019-04-10)
The continued rise of antibiotic-resistant infections coupled with the limited pipeline of new antimicrobials highlights the pressing need for the development of new antibacterial agents. One potential pathway for new agents is de novo purine biosynthesis as studies have shown