139130
Methyl 2-chloropropionate
97%
Synonyme(s) :
(±)-Methyl 2-chloropropionate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.22 (vs air)
Pression de vapeur
5.25 mmHg ( 20 °C)
Essai
97%
Limite d'explosivité
19 %
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
pb
132-133 °C (lit.)
Densité
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)C(C)Cl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup