136913
3-Octanone
≥98%
Synonyme(s) :
Ethyl amyl ketone, Ethyl pentyl ketone
52,10 $
About This Item
52,10 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
pb
167-168 °C (lit.)
Densité
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup