Principaux documents
135003
Sigma-Aldrich
1-(4-Biphenylyl)-1-ethanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
95-97 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11,15H,1H3
Clé InChI
GOISDOCZKZYADO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-(4-Biphenylyl)-1-ethanol can be used in organic synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable