Documents
13471
Sigma-Aldrich
Diethyl benzylidenemalonate
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Diethyl benzalmalonate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=C(COOC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.27
Numéro Beilstein :
528894
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
Point d'ébullition
215-217 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)\C(=C\c1ccccc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C14H16O4/c1-3-17-13(15)12(14(16)18-4-2)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
VUWPIBNKJSEYIN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Reactions of a-aminoazoles with diethyl benzylidenemalonate.
Lipson VV, et al.
Russ. J. Org. Chem., 43(2), 249-255 (2007)
Integration of heterogeneous catalysts into complex synthetic routes: sequential vs. one-pot reactions in a (Knoevenagel+ Mukaiyama-Michael+ hydrogenation+ transesterification) sequence.
Fraile JM, et al.
Catalysis Science & Technology, 3(2), 436-443 (2013)